蒸気圧
1 mmHg ( 108 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442842:
この製品を見ている人はこちらもチェック