Merck
44718
Supelco
3-エトキシ-1,2-プロパンジオール
for GC derivatization, ≥99.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
120.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191601
NACRES:
NA.21
グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCC(O)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-2-8-4-5(7)3-6/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI Key
LOSWWGJGSSQDKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Matrix Enhancement Effect in Gas Chromatography: Explores the utility of 3-Ethoxy-1,2-propanediol as an analyte protectant to mitigate matrix effects in gas chromatographic analysis, enhancing the reliability of pesticide residue detection and other complex sample analyses in environmental science and analytical chemistry (Rahman et al., 2013).
  • Automated Direct Sample Introduction in GC-MS: Discusses the integration of 3-Ethoxy-1,2-propanediol in automated systems for pesticide residue analysis using GC-MS, highlighting its role in improving sample introduction efficiency and accuracy, crucial for lab technicians and researchers in environmental and food safety fields (Cajka et al., 2005).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)