安全性情報
47263
Supelco
EPA 8270 塩基性/中性物質サロゲート添加用Mix 高濃度
certified reference material, 5000 μg/mL each component in dichloromethane
別名:
EPA 8270 塩基性/中性物質サロゲート添加用Mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 8270
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type surrogate
包装
ampule of 1 mL
濃度
5000 μg/mL each component in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
アナライト
詳細
    2-Fluorobiphenyl
    Nitrobenzene-d5
    p-Terphenyl-d14
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47263:4548173339627
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)