安全性情報
47899
Supelco
EPA 8040A Phenol Calibration Mix
500 μg/mL each component in isopropanol, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 8040
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
500 μg/mL each component in isopropanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
-10 to -25°C
アプリケーション
EPA 8040A phenol calibration mix has been used as an analytical standard in the determination of chlorophenols present in landfill leachates using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Chlorophenol
    m-Cresol
    p-Cresol
    2,4-Dichlorophenol
    2,6-Dichlorophenol
    2,4-Dimethylphenol
    2,4-Dinitrophenol
    Dinoseb
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    o-Cresol
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    Pentachlorophenol
    Phenol
    2,3,4,5-Tetrachlorophenol
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol
    2,3,5,6-Tetrachlorophenol
    2,3,4-Trichlorophenol
    2,3,5-Trichlorophenol
    2,3,6-Trichlorophenol
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    3,4,5-Trichlorophenol
    すべて表示 (24)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47899:4548173157719
47899-BULK:
47899-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct determination of chlorophenols in landfill leachates by solid-phase micro-extraction?gas chromatography?mass spectrometry
Ribeiro.A, et al.
Journal of Chromatography A, 975, 267-274 (2002)
Direct determination of chlorophenols in landfill leachates by solid-phase micro-extraction-gas chromatography-mass spectrometry
Ribeiro.A, et al.
Journal of Chromatography A, 975(2), 267-274 (2002)
A Ribeiro et al.
Journal of chromatography. A, 975(2), 267-274 (2002-11-29)
Landfill leachates represent a serious environmental concern with regard to trace priority pollutants introduced into the aquatic environment. From the analytical point of view, they constitute complex matrices because of their high organic matter content and competition with the trace