Merck
48081
Supelco
ペリレン-d12 溶液
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 525,525.1,525.2
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type surrogate
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c21c3c4c5c(c2c(c(c(c1c(c(c3[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])c(c(c(c5c(c(c4[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChI Key
CSHWQDPOILHKBI-AQZSQYOVSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48081:4548173287881
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Pyrene-d10 98 atom % D
Sigma-Aldrich
490695
Pyrene-d10
Xiaoxue Zhang et al.
Environmental science and pollution research international, 27(34), 42969-42978 (2020-07-30)
The capacity of Fusarium sp. strain ZH-H2 to secret lignin peroxidase (LiP), laccase (Lac), and manganese peroxidase (MnP) and degrade high molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons (HMW-PAHs) was studied. When the fungus was grown in control mineral salt medium for
Ou-Ya Zhao et al.
Chemosphere, 174, 774-780 (2017-02-16)
The present study used strain ZH-H2 (Fusarium sp.) isolated by our group as the PAH-degrading strain and 5-6-rings PAHs as degradation objects. The soil incubation experiment was carried out to investigate the starch-enhanced degradation effects of HMW PAHs by Fusarium