安全性情報
49148-U
Supelco
室内大気基準
50 components, certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
別名:
室内空気質標準
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Acetone
    Benzene
    Bromodichloromethane
    Butyl acetate
    1-Butanol
    2-Butanone
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    Decane
    Decanal
    1,4-Dichlorobenzene
    1,2-Dichloroethane
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    2,4-Dimethylpentane
    Dodecane
    Ethylbenzene
    Ethyl alcohol, Pure
    Ethyl acetate
    2-Ethyltoluene
    3-Ethyltoluene
    4-Ethyltoluene
    Heptane
    Hexane
    Hexadecane
    2,2,4-Trimethylpentane
    (R)-(+)-Limonene
    Mesitylene
    4-Methyl-2-pentanone
    Nonanal
    Nonane
    Octane
    Pentadecane
    (1S)-(-)-alpha-pinene
    (-)-beta-Pinene
    1-Propanol
    2-Propanol
    Styrene
    Tetrachloroethylene
    Tetradecane
    1,2,4,5-Tetramethylbenzene
    Toluene
    Trichloroethylene
    Tridecane
    1,2,3-Trimethylbenzene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Undecane
    m-Xylene
    o-Xylene
    p-Xylene
    すべて表示 (50)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
引火点(°F)
122.0 °F
引火点(℃)
50 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49148-U:4548173230375
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Camilla Vornanen-Winqvist et al.
International journal of environmental research and public health, 15(7) (2018-07-07)
Ventilation system design and operation may significantly affect indoor air quality (IAQ). The aims of this case study were to investigate the functionality of a supply air fan-assisted hybrid ventilation system in a newly built school building with reported IAQ