certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
アプリケーション
- 屋内空気汚染物質の監視と分析: 48 成分の屋内空気基準は、さまざまな環境内の揮発性有機化合物(VOC)の正確な監視と特性評価に不可欠であり、空気の質と曝露リスクを評価するための重要なデータを提供します(Gushit et al., 2022)。
- 空気の質が健康に与える影響に関する研究: この基準は、特に曝露レベルと潜在的な健康結果を結び付けるために VOC の正確な定量化が必要な制御された環境で、屋内空気汚染物質が人間の健康に与える影響の研究に役立ちます(Zwozdziak et al., 2016)。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
アナライト
詳細
Acetone
Benzene
Bromodichloromethane
1-Butanol
2-Butanone
Chloroform
Dibromochloromethane
Decane
Decanal
1,4-Dichlorobenzene
1,2-Dichloroethane
Dichloromethane
1,2-Dichloropropane
2,4-Dimethylpentane
Dodecane
Ethyl alcohol, Pure
Ethylbenzene
2-Ethyltoluene
3-Ethyltoluene
4-Ethyltoluene
Heptane
Hexane
Hexadecane
(R)-(+)-Limonene
4-Methyl-2-pentanone
Nonanal
Nonane
Octane
Pentadecane
(1S)-(-)-alpha-Pinene
(-)-beta-Pinene
1-Propanol
2-Propanol
Styrene
Tetrachloroethylene
Tetradecane
1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Toluene
Trichloroethylene
Tridecane
1,2,3-Trimethylbenzene
1,2,4-Trimethylbenzene
1,3,5-Trimethylbenzene
2,2,4-Trimethylpentane
Undecane
o-Xylene
m-Xylene
p-Xylene
すべて表示 (48)
シグナルワード
Danger
WGK
WGK 3
引火点(°F)
closed cup
引火点(℃)
closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40353-U:4548173911311