Merck
50152-U
Nucleosil® C18 HPLCカラム
pore size 100 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
別名:
Octadecyl Silica Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
認証
suitable for USP L1
品質水準
製品種目
Nucleosil®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Nucleosil®
標識化の程度
15% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
octadecyl
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
100 Å
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • A combined qualitative and quantitative method development and validation of vancomycin hydrochloride injection formulation by HPLC and UV involving quality by design.: This research outlines the development of a high-performance liquid chromatography (HPLC) method for analyzing vancomycin hydrochloride, showcasing the application of Nucleosil® C18 columns in pharmaceutical quality control (Sasikala et al., 2023).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1