安全性情報
502243
Supelco
ASTM®D5442 定量分析用 直線性標準物質
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
認証
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 mL
濃度
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ASTM® D5442 Quantitative Linearity Standard consists of mixes of n-paraffins used for determining column resolution, retention times, response factors, and internal standard preparation.
アプリケーション
ASTM® D5442 quantitative linearity standard has been used in the gas chromatographic determination of poly-aromatic hydrocarbons and/or petroleum hydrocarbons extracted from crude oil cultures of degrading bacteria like Burkholderia cepacia 2A-12 using hexane as the extraction solvent.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
正確な重量比で調製されたn-パラフィンMixです。レスポンスファクタ-測定用に使用します。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
アナライト
詳細
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Hexacosane
    すべて表示 (15)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
502243:4548173960616
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Degradation of polyaromatic hydrocarbons by Burkholderia cepacia 2A-12
Kim JT, et al.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 19, 411-417 (2003)