安全性情報
505099
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Discovery® RP-AmideC16スペルガードカートリッジ, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
認証
suitable for USP L60
品質水準
詳細
Supelguard Cartridge
包装
pkg of 2 ea
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
180 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Discovery® RP-AmideC16 Supelguard Cartridge[粒子径5 μm、L x I.D. 2 cm x 4 mm]には、2 cmのステンレス鋼本体の中に、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)被包性のステンレス鋼フリット(多孔性2 μm)により封入されたDiscovery®パッキングが含まれています。Supelguardキット(1つのカートリッジ、独立型ホルダー、チューブ、および2つのナットとフェルール)を使用すると、任意の分析カラムにカートリッジを使用できます。直接接続ガードカートリッジホルダーでは、SupelguardカートリッジをSupelco分析カラムに直接接続できます。3.0 mmカートリッジは、2つのパックでのみ購入可能です。独立型ホルダーやモジュラーホルダーは別売です。低容量3.0 mm IDカートリッジは、3 μm粒子を含む分析カラムを保護するのに適しています。
包装
内径4.0 mmおよび内径4.6 mmの分析カラム用
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in