Merck
508179
Supelco
クリンプシール、11 mm、PTFE/ラバー製セプタム付き
seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 100 ea
別名:
Crimp Seal with Red Rubber/PTFE Septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/red rubber septum
包装
pkg of 100 ea
シール直径
11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 12 x 32 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)