product name
Ascentis®RP-Amide HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L60
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
標識化の程度
19.5% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
表面被覆率
2.7 μmol/m2
不純物
<5 ppm metals
マトリックス
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
operating pH range
2-8
アプリケーション
environmental
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
AscentisカラムファミリーはSupelcoの科学者達が開発した第4世代のHPLCカラム技術です。Ascentisは孔径100Åの高純度シリカ(粒径は3、5、10 μm)に官能基を結合させています。カラムは低分子用として設計されており、マイクロカラム(内径1.0 mm)から調製用(内径50 mm)まで揃っています。ファミリーにはC18、C8、Phenyl、Siに加えて、極性基導入型であるRP-Amideがあります。
Ascentis RP-Amideは、カラムブリードが非常に少ない新世代の極性基導入型 (EPG) 固定相で、極性化合物のHPLC分析やLC-MS分析において、直交する選択性を提供し、高い分離能を発揮します。Ascentis RP-Amideは、極性基導入型固定相HPLCカラムの第一候補です。
Ascentis RP-Amideは、カラムブリードが非常に少ない新世代の極性基導入型 (EPG) 固定相で、極性化合物のHPLC分析やLC-MS分析において、直交する選択性を提供し、高い分離能を発揮します。Ascentis RP-Amideは、極性基導入型固定相HPLCカラムの第一候補です。
アプリケーション
- RP-Amide 融合コアカラムを使用したグリーンコーヒー抽出物中のカフェオイルキナ酸およびジカフェオイルキナ酸の測定のための検証済み UHPLC 法。: この研究では、グリーンコーヒー抽出物中のカフェオイルキナ酸およびジカフェオイルキナ酸の定量測定のために RP-Amide 融合コアカラムを使用する検証済みの超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)法を紹介します。この方法は優れた精度、正確性、感度を示し、複雑なマトリックス中のこれらの生理活性化合物の分析に有用なツールとなっています。この研究では、分析化学アプリケーションにおけるクロマトグラフィー分離の分解能と効率を高める上での Ascentis® RP-Amide HPLC カラムの有用性が強調されています(Fibigr et al., 2018)。
特徴および利点
- 極性化合物に対する優れた保持とピ-ク形状
- 水系100%適合
- 極めて低いブリ-ド、LC-MS適合
- 独自の選択性
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ガードカートリッジ
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
565325-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 151, 291-300 (2018-02-08)
The presented work describes the development and validation of a rapid UHPLC-UV method using a fused core particle column with an RP-Amide stationary phase for the separation and quantitative analysis of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. Three
Journal of pharmaceutical analysis, 3(6), 489-499 (2013-12-01)
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was used for simultaneous quantification of tolterodine and its metabolite 5-hydroxy methyl tolterodine in rat plasma. Tolterodine-d6 and 5-hydroxy methyl tolterodine-d14 were used as internal standards (IS). Chromatographic separation was performed on Ascentis Express