物質
stainless steel
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Micro-Mixer of Binary input housing is made of stainless steel, and is a part of ASI Static Mixers, with a highly efficient cross-flow shearing mechanism, which produces vortex mixing over a wide range of flow rates. Binary input housing is used to combine two flow paths into one, such as in post-column or gradient mixing applications.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)