メーカー/製品名
CellASIC® ONIX
W × D × H
330 mm × 306 mm × 108 mm
輸送温度
ambient
詳細
CellASIC® ONIX2マイクロ流体システムは、複数の主要な細胞培養パラメータを正確に操作するための自動プラットフォームであり、事前にプログラムされた培地、温度、ガス環境の変化に対する細胞応答の測定を可能にします。超高品質画像と完全な環境制御により、生細胞プロセスに関する詳細な情報を提供します。このシステムは、高品質で光学的に透明なマイクロ流体プレートと直観的なソフトウェアを利用するとともに、広範な倒立顕微鏡と統合することで、生細胞の経時的な環境応答を連続的かつ高倍率に観察できます。
以下の構成品が含まれます:
コントローラーシステム:
CellASIC® ONIX2マイクロ流体プレートの長所:
マニホールドの長所:
ソフトウェアの機能は以下のとおり:
以下の構成品が含まれます:
- コントローラーシステム:設置面積の小さい、マイクロインキュベーター内蔵コントローラーは、流体の動き、試薬の添加、温度およびガス条件を維持します。
- マイクロ流体プレート:用途に特異的なプレートにより、生細胞イメージングのための新しい細胞培養能が得られます。
- マニホールド:薄型、高品質、高透明度の培養チャンバーとマニホールドは、大型の環境チャンバーを必要とせず、容易に倒立顕微鏡に取り付けることができます。
- ソフトウェア:直観的ソフトウェアにより、真に自動化されたハンズフリー細胞培養のための詳細なプロトコルの迅速かつ容易なセットアップが可能になります。
コントローラーシステム:
- 流速、ガスおよび温度の変化、起立時の勾配、栄養/薬物の添加、培地の変更を自動的に制御します。
- このシステムにより、以下の8つの重要な細胞培養パラメータを制御することができます:
- 温度、酸素レベル、増殖因子、湿度、pH、浸透圧、グルコース、ECM、接着。
CellASIC® ONIX2マイクロ流体プレートの長所:
- 光学ガラス底面およびチャンバー構造による高分解能イメージング。
- 複数の独立した実験を同時に実施する能力。
- 栄養への継続的アクセスと廃棄物の継続的除去、細胞の最適な健康状態の促進。
マニホールドの長所:
- マニホールドは「ワンタッチ」真空機構によりマイクロ流体プレートを密閉します。
- セルチャンバーへの液体の圧力駆動流により、非常に少量であっても高い精度が得られます。
- フローシステムと生物学的溶液(プレート上)が接触しないようにすることで、汚染を防ぐことができます。
- マニホールドは薄型であるため、どの倒立顕微鏡ステージにも容易に適合できます。
ソフトウェアの機能は以下のとおり:
- プロトコルを明確に定義し、すべての実験パラメータを1つのファイルに保存。
- 利便性および再現性。
- 一貫性および信頼性。
- エラーチェック、セルフテスト、データロギングはすべて、トラブルシューティングと保守性の向上に役立ちます。
アプリケーション
- 酵母の単一細胞応答。
- 細菌の単一細胞応答。
- 細胞のバイオフィルムのダイナミクス。
- 低酸素環境に対する細胞応答。
- 培地条件、薬物、その他の刺激物質の変化に対する細胞応答。
- 宿主と病原体の相互作用。
- 走化性勾配に応答した走化性/遊走。
- 困難な細胞型または長期実験のための最適な培養パラメータの設定。
- 3D細胞培養の顕微鏡検査。
法的情報
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.