Merck
M04S-03-5PK
Millipore
CellASIC ONIX スイッチングプレート哺乳類細胞(4 チャンバー)
The M04 switching plates enable continuous perfusion culture for live cell analysis. Laminar flow provides rapid & uniform solution exchange for maximum cell health. The glass coverslide bottom surface ensures the highest resolution optical viewing.
別名:
CellASIC ONIX Plate, Mammalian Cell Plate, ONIX Switching Plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
物質
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
メーカー/製品名
CellASIC® ONIX
W × L × H
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
適合性
for use with cells sized up to 50.0 μm
輸送温度
ambient
詳細
CellASIC® ONIX スイッチングプレート哺乳類細胞(4 チャンバー)により、生細胞分析に必要な連続灌流培養が可能になります。層流により、迅速で均一な溶液交換が可能になり、細胞の健康状態を最大限に保ちます。底面にはガラス製カバースライドを採用しており、最高解像度の光学観察が可能です。
アプリケーション
CellASIC® ONIX スイッチングプレート哺乳類細胞(4 チャンバー)は、以下で使用されています:
  • iダイニンの自己抑制およびダイナクチンによるダイニンの活性化におけるφ粒子の寄与を研究する生細胞イメージング
  • 蛍光顕微鏡による fcSAgA 結合と免疫グロブリン M 表面クラスター形成の生細胞イメージング
  • 複数の上皮成長因子(EGF)パルス実験
CellASIC® ONIX スイッチングプレートは以下の用途に適しています:
  • 接着細胞のタイムラプス分析
  • 長期連続灌流実験(通常3日間)
  • 溶液交換実験(誘導、阻害、薬剤投与など)
  • 培養チャンバー内での生細胞の自動免疫染色およびオンデマンド固定
  • 最大 4 種類の細胞または曝露条件(培地成分)の並列比較、温度、ガス気圧制御(温度シフト、無酸素条件など)
特徴および利点
  • CellASIC® ONIX2 マイクロ流体システムおよび ONIX2 マニホールドに適合します
  • 溶液切り換えにより、灌流ベースの長期生細胞分析を可能にします
  • このプレートにより、2D および 3D 細胞培養において、制御されたダイナミックな微小環境が実現します
法的情報
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
M04S-03-5PK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brittany L Hartwell et al.
Biomacromolecules, 18(6), 1893-1907 (2017-05-06)
A pressing need exists for antigen-specific immunotherapies (ASIT) that induce selective tolerance in autoimmune disease while avoiding deleterious global immunosuppression. Multivalent soluble antigen arrays (SAgAPLP:LABL), consisting of a hyaluronic acid (HA) linear polymer backbone cografted with multiple copies of autoantigen
Kai Zhang et al.
Cell, 169(7), 1303-1314 (2017-06-13)
Cytoplasmic dynein-1 binds dynactin and cargo adaptor proteins to form a transport machine capable of long-distance processive movement along microtubules. However, it is unclear why dynein-1 moves poorly on its own or how it is activated by dynactin. Here, we
Angel Stanoev et al.
Cell systems, 7(3), 295-309 (2018-08-27)
The proto-oncogenic epidermal growth factor receptor (EGFR) is a tyrosine kinase whose sensitivity to growth factors and signal duration determines cellular behavior. We resolve how EGFR's response to epidermal growth factor (EGF) originates from dynamically established recursive interactions with spatially
資料
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
関連コンテンツ
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.