Merck
M04L-03-5PK
Millipore
CellASIC ONIX 哺乳類細胞用オープントッププレート(4 チャンバー)
The M04 open top plates enable continuous perfusion culture for live cell analysis. Laminar flow provides rapid & uniform solution exchange for maximum cell health. The glass coverslide bottom surface ensures the highest resolution optical viewing.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
物質
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
メーカー/製品名
CellASIC® ONIX
W × L × H
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
適合性
for use with cells sized up to 1.0 μm
詳細
デバイスの構成:チャンバー4個
アプリケーション
研究カテゴリー
細胞培養
法的情報
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
M04L-03-5PK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.