Merck
569274-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Discovery® HS C18 Supelguard Guard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
包装
pkg of 2 ea
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
表面積
300 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å
使用pH
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
内径4.0 mmまたは4.6 mmの分析カラム用です。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.