安全性情報
57410-U
編込反応コイル
L × I.D. 20 m × 0.25 mm, volume 1.0 mL
別名:
コイル状反応バンドル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
SB.51
L × 内径
20 m × 0.25 mm
容量
1.0 mL
適合性
for use with PHRED Reactor
詳細
ネット状反応コイルをPHRED光化学反応装置と共に使用し、紫外線ばく露時間を測定し、分析物を検出します。
アプリケーション
  • Hypericum perforatum 製剤中のナフトジアンサントロン類の高性能液体クロマトグラフィーにおけるオンライン・プレカラム光化学反応器の使用:この研究では、Hypericum perforatum 中のナフトジアンサントロン類の検出を最適化し、HPLC におけるプレカラム光化学反応器としてニット反応器コイルの統合を検討しています。その結果、クロマトグラフィー分析における感度と特異性が向上することが示されました(Schmidt, 2003)。
  • 3-ニトロ-L-チロシンの液体クロマトグラフィー分析におけるポストカラム光分解および電気化学検出の最適化:この研究では、3-ニトロ-L-チロシンの HPLC におけるポストカラム光分解および電気化学検出における編込反応コイルの最適化について詳述しています。この研究結果は、分析性能の向上を示しており、メソッドの感度を高める反応器′の役割を強調しています(Liu et al., 1998)。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57410-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Michael Jahn et al.
Pharmaceutical research, 37(6), 118-118 (2020-06-05)
Polysorbates are critical stabilizers in biopharmaceutical protein formulations. However, they may degrade in drug substance (DS) or drug product (DP) during storage. Degradation catalyzed by lipases present in host cell proteins (HCPs) is one suspected root cause. The purpose of