安全性情報
57404
編込反応コイル
L × I.D. 15 m × 0.25 mm, volume 0.75 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
L × 内径
15 m × 0.25 mm
容量
0.75 mL
適合性
for use with PHRED Reactor
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2