Merck
57551-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
StableFlex, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 100 μm (PDMS), 30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS), 50/30 μm (DVB/CAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
NB.21
製品名
SPME StableFlexファイバー組み合わせキット, needle size 24 ga, for use with autosampler
物質
StableFlex fiber
assorted colors hub
ニードルサイズ
24 ga
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
アプリケーション
揮発性・半揮発性化合物用
構成
SPME StableFlexファイバー組み合わせキットには、以下が1つずつ含まれています:
  • 65μm PDMS/DVBコーティング(ピンク、プレーンハブ)
  • 50/30μm DVB/Carboxen/PDMSコーティング(灰色、プレーンハブ)
  • 85μm Carboxen/PDMSコーティング(淡青色、プレーンハブ)
  • 85μm Polyacrylateコーティング(白色、プレーンハブ)
法的情報
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)