製品名
SUPELCOSIL™ LC-Diol HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L20
製品種目
SUPELCOSIL™
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
SUPELCOSIL™
包装
1 ea of
標識化の程度
3.5% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.8 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
diol phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å pore size
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase