Merck
58338C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOSIL LC-NH2 HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L8
製品種目
SUPELCOSIL
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
包装
1 ea of
標識化の程度
3% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 3 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 5.1 μmol/m2
マトリックス
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
amino phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
使用pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
多くの場合、アミノカラムは単糖類および二糖類の分離に使用されます。アミノカラムは、順相用途として石油産業で使用されています(詳細はSUPELCOSIL LC-NH2-NP HPLCカラムをご覧ください)。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A L Huidobro et al.
Journal of chromatography. A, 1119(1-2), 238-245 (2005-12-21)
Ibuprofen arginate is a rapidly absorbed salt designed to promote more rapid onset of analgesia than commercially available forms of ibuprofen. Ibuprofen and arginine have very different polarities and this becomes in a chromatographic problem, further complicated with the determination
Flávia Santana Moraes et al.
Food chemistry, 217, 346-351 (2016-09-25)
An analytical method was developed and validated for the determination of maltodextrin in raw milk, using high-performance liquid chromatography with evaporative light scattering detection. Maltodextrin content was evaluated in adulterated raw milk using a Supelcosil LC-NH2 (25cm×4.6mm) column and isocratic
Maria Veselá et al.
Die Nahrung, 46(4), 251-255 (2002-09-13)
The degradation fo steroid glycoalkaloids (SGAs) has been studied in model solutions. The number of colony forming units (CFU) was determined using a nondirect (cultivation) method during all stages of fermentation. The changes in SGAs content were observed by HPLC