Merck
59132
Supelco
SUPELCOSIL LC-NH₂ NP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
SUPELCOSIL LC-NH2-NP 5UM 25CMX4.6MM HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
L × 内径:
25 cm × 4.6 mm
表面積:
170 m2/g
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
amino phase
ポアサイズ:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
製品名
SUPELCOSIL LC-NH2-NP HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L8
品質水準
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
標識化の程度
3% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
amino phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
詳細
SUPELCOSIL LC-NH2-NPカラムは、順相クロマトグラフィ-用のアミノ固定相です。特別な結合技術を採用すること、またカラム製造時および検査時の水を避けることで、順相クロマトグラフィ-に特徴的な保持のバラつきを劇的に減少させました。
順相クロマトグラフィ-用のアミノ固定相特別な結合技術を採用すること、またカラム製造時および検査時の水を避けることで、順相クロマトグラフィ-に特徴的な保持のバラつきを劇的に減少させました。順相クロマトグラフィ-は、分析対象物が水溶性でない場合(例えば脂溶性ビタミンA、D、E、Kなど)に特に有用です。
カラムの使用は非水系の移動相に限ってください。
特徴および利点
SUPELCOSIL LC-NH2-NPカラム:
・順相分離において安定した保持を示します
・未修飾シリカと比べて、移動相中の少量または様々な量の水に対して低感度
・脂溶性ビタミンの分離に優れています
・順相分離において安定した保持を示します
・未修飾シリカと比べて、移動相中の少量または様々な量の水に対して低感度
・脂溶性ビタミンの分離に優れています
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K K Peh et al.
International journal of pharmaceutical compounding, 4(3), 229-231 (2000-05-01)
A simple and selective high-performance liquid chromatography (HPLC) method using ultraviolet detection was developed for simultaneous determination of fusidic acid and betamethasone dipropionate in a cream formulation. A Supelcosil LC18 column was used for chromatographic separation. The mobile phase consisted
S Djabarouti et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 799(1), 165-172 (2003-12-09)
The aim of this study was to develop a specific and sensitive high-performance liquid chromatographic (HPLC) assay for the determination of levofloxacin in human plasma, bronchoalveolar lavage and bone tissues. The sample extraction was based on a fully automated liquid-solid
Vijay V Upreti et al.
Biomedical chromatography : BMC, 17(6), 385-390 (2003-09-19)
A simple and sensitive high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the determination of DRF-1042, a novel orally active camptothecin (CPT) analog, in human plasma. The sample preparation was a simple deproteinization with acidified methanol yielding
E M Koves
Journal of chromatography. A, 692(1-2), 103-119 (1995-02-10)
A comprehensive approach to the analysis for many drugs in postmortem blood and biological fluids using high-performance liquid chromatography and diode array detection has been developed. To reduce the likelihood of co-eluting interference components of postmortem blood or other drugs
Kornélia Tekes
Journal of chromatographic science, 46(2), 169-173 (2008-03-28)
A sensitive, simple, and reliable high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection is developed for the measurement of four natural products, the serotonin-related indols from human platelet-rich plasma (PRP) using N-methylserotonin as internal standard. Separation of serotonin (5HT), 5-hydroxytryptophan (5HTP)