Merck
67038-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
L × 内径:
5 cm × 300 μm
表面積:
15 m2/g
粒径:
3.4 μm
マトリックス活性基:
C4 (butyl) phase
ポアサイズ:
400 Å
Matrix:
spherical silica particle platform
superficially porous particle
製品名
BIOshell A400 Protein C4、3.4 μm HPLCカラム, 3.4 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 300 μm
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L26
詳細
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
メーカー/製品名
BIOshell
包装
1 ea of
標識化の程度
0.4% carbon loading
パラメーター
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 300 μm
表面積
15 m2/g
表面被覆率
4.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C4 (butyl) phase
粒径
3.4 μm
ポアサイズ
400 Å
動作pH範囲
2-9
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell 400 Å Protein C4カラムには、大きなタンパク質の効率的な分離を実現することに特化して設計された400 Åの細孔径を持つ3.4 μmの新型Fused-Core粒子が入っています。このカラムシリーズは、細胞膜に存在するような高疎水性タンパク質で非常に良好な分離を実現します。徹底的にエンドキャップされた表面と併用されるC4リガンドにより、大きな生体分子や高疎水性生体分子でも最適なタンパク質回収を確実に行うことができます。3.4 μm Fused-Core粒子により、分析時間は短縮しながら、1.7 μmの300 Åの全多孔性C4粒子と同等の背圧を保つことができます。このカラムシリーズは、最大圧力9000 psi(600 bar)、最高温度90 °C、pH範囲2~9において長期にわたり使用することができます。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.