Merck
74013
Supelco
4-Methyl-2-oxovaleric acid-13C6 sodium salt
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H9NaO3
CAS番号:
分子量:
158.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C]([13C](O[Na])=O)=O
WGK
WGK 3
Jan Code
74013-1MG:
74013-10MG:
74013-VAR:
74013-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)