Merck
PHL83904
Ruberythric acid
phyproof® Reference Substance
別名:
Alizarin 2-β-primeveroside, Rubianic acid, Rubierythric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H26O13
CAS番号:
分子量:
534.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]5OC[C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)O)O)O)Oc2c(c3c(cc2)C(=O)c4c(cccc4)C3=O)O
InChI
1S/C25H26O13/c26-12-7-35-24(22(33)18(12)29)36-8-14-20(31)21(32)23(34)25(38-14)37-13-6-5-11-15(19(13)30)17(28)10-4-2-1-3-9(10)16(11)27/h1-6,12,14,18,20-26,29-34H,7-8H2/t12-,14-,18+,20-,21+,22-,23-,24+,25-/m1/s1
InChI Key
GCGGSVAWTYHZBI-CVQRFVFPSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83904-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)