アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -28.0 to -22.0°, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI Key
PWZJXSPDNGIODC-GIWGLTFESA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
79187-VAR:
79187-BULK:
79187-10MG:
79187-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)