Merck
94954
Supelco
L-カルニチン 塩酸塩
analytical standard
別名:
(−)-β-ヒドロキシ-γ-(トリメチルアンモニオ)酪酸, ビタミンBT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2CO2H · Cl-
CAS番号:
分子量:
197.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NB.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI Key
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • L-Carnitine hydrochloride supplement synthesis: Research on L-Carnitine hydrochloride′s role in fibromyalgia treatment demonstrated its synergistic effect with other compounds in enhancing pain management, emphasizing its potential in pharmaceutical grade supplement formulations (Salaffi et al., 2023).
  • L-Carnitine biochemical research: Studies on L-Carnitine hydrochloride have explored its efficacy in treating diabetic peripheral neuropathy, underscoring its therapeutic potential and biochemical relevance in metabolic pathway modulation and nerve health (Bragg et al., 2024).
生物化学的/生理学的作用
カルニチンは4級アミンで、ほとんどの哺乳動物の組織で天然に見られます。カルニチンは骨格筋および心臓に比較的高濃度で存在し、そこでエネルギ-代謝の調節に関与します。カルニチンはグルコ-ス代謝を解糖からグリコ-ゲン貯蔵にシフトさせ、長鎖脂肪酸のミトコンドリアへの移送を促進します。長鎖脂肪酸はエネルギ-生成のためにミトコンドリア内で酸化されます。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
94954-50MG:
94954-10MG:
94954-BULK:
94954-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)