Merck
A6706
Sigma-Aldrich
O-アセチル-L-カルニチン 塩酸塩
≥99% (titration)
別名:
アセチル L-カルニチンHCl, (R)-3-アセトキシ-4-(トリメチルアンモニオ)酪酸 塩酸塩, (R)-(-)-2-アセチルオキシ-3-カルボキシ-N,N,N-トリメチル-1-プロパンアミニウムクロライド, ALC, ALCAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
239.70
Beilstein:
4340103
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
O-アセチル-L-カルニチン 塩酸塩, ≥99% (titration), powder
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
形状
powder
光学活性
[α]25/D −28°, c = 2 in H2O(lit.)
white to off-white
mp
194 °C
溶解性
H2O: 100 mg/mL
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1
InChI Key
JATPLOXBFFRHDN-DDWIOCJRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
準ビタミンであるアセチル-L-カルニチン(ALC/ALCAR) はカルニチンの代謝物であり、哺乳動物の血漿や組織に存在します。L-カルニチン(LC)のアセチル化型です。ALCARは栄養補助食品として使用されます。視床下部に高いレベルで存在します。
アプリケーション
O-アセチル-L-カルニチン塩酸塩は、以下の用途に使用されています。
  • B-リンパ芽球様細胞株(BLCL)の増殖に与えるその効果と、インフルエンザウイルスに特異的なヒトB細胞およびT細胞応答に関するその免疫調節特性をin vitroで研究するための生物活性化合物として
  • 子ヒツジ卵母細胞胚盤胞率、超微細構造およびミトコンドリアDNAコピー数に及ぼす影響を研究するためのin vitro成熟(IVM)培地成分として
  • マウス腫瘍間質液中の代謝物レベルを定量するための代謝物/化学標準物質として
生物化学的/生理学的作用
アセチルL-カルニチン(ALC)は、中間代謝および女性生殖能の改善において重要な役割を果たします。女性生殖系の酸化と代謝の状態は、ALCにより制御されます。ALCはコリン様作用と抗炎症作用を有しています。γ-アミノ酪酸(GABA)系を制御します。ALCは、脳内のグルコース使用率を調節できます。また、発育途上の脳において神経保護の役割を持っています。
ミトコンドリア膜を横断してアセチル基を輸送する内因性ミトコンドリア代謝物。内因性アセチルカルニチンは、老齢ラットにおいてミトコンドリア機能を増強します。コエンザイムAへの酢酸供与体として、中枢と末梢のアセチルコリンの合成と機能を高めます。アセチルカルニチンは抗侵害受容作用を持ち、この作用はムスカリン性コリン受容体またはmGlu2グルタミン酸受容体の活性増強により媒介される可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A6706-5G:
A6706-VAR:
A6706-10MG:
A6706-BULK:
A6706-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rita Celano et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(31), 8689-8699 (2019-07-13)
The contamination of honey with hepatotoxic pyrrolizidine alkaloids (PAs) is an actual concern for food safety. This study reports the first application of dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) in the determination of five relevant PAs, and the relative N-oxide derivatives (PANOs)
Role of L-carnitine in female infertility
Agarwal A, et al.
Reproductive Biology and Endocrinology, 16 (2018)
Lais Pancotto et al.
PeerJ, 6, e5309-e5309 (2018-08-08)
Studies have suggested that oxidative stress may contribute to the pathogenesis of mental disorders. In this context, molecules with antioxidant activity may be promising agents in the treatment of these deleterious conditions. Acetyl-L-carnitine (ALC) is a multi-target molecule that modulates
Rosa Palmeri et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-27)
Consumer interest toward natural ingredients is creating a growing trend in the food industry and research for the development of natural products such as colorants, antimicrobials and antioxidants. Semi-processed frozen prickly pear (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.) juices (PPJs), obtained from
Kifayatullah Shah et al.
Drug delivery, 24(1), 1631-1647 (2017-10-25)
The study investigated aerosolization, pulmonary inhalation, intracellular trafficking potential in macrophages and pharmacokinetics profiles of rifampicin-oleic acid first-generation nanoemulsion and its respective chitosan- and chitosan-folate conjugate-decorated second and third-generation nanoemulsions, delivered via nebulization technique. The nanoemulsions were prepared by conjugate