アプリケーション
Seahorse XFミトコンドリアストレスアッセイのためのアッセイ培地の構成要素として、L-カルニチン内錯塩が使用されています。また、これはペルオキシソーム増殖因子活性化受容体の制御に及ぼす効果を研究し、それによって肝臓炎症反応を分析するために、担癌マウスに経口投与もされています。
生物化学的/生理学的作用
リジンから生合成されたカルニチン。カルニチンは、ミトコンドリア分画への脂肪酸輸送を促進します。骨格組織および心筋組織では、これは代謝補助因子として機能します。カルニチンは、分岐鎖アミノ酸からのエネルギー産生に関与している可能性があります。
カルニチンは、多くの哺乳類組織に存在する四級アミンです。エネルギ-代謝調節に関与する骨格筋や心臓に比較的高濃度で存在します。糖代謝を解糖からグリコ-ゲン貯蔵へ変換し、ミトコンドリアへの長鎖脂肪酸の輸送を促進します。輸送された長鎖脂肪酸はミトコンドリアでエネルギ-産生のために酸化されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C0158-25G:
C0158-5G:
C0158-100G:
C0158-BULK:
C0158-VAR:
C0158-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Food & function, 6(8), 2496-2506 (2015-07-21)
Obesity and dyslipidaemia are metabolic defects resulting from impaired lipid metabolism. These impairments are associated with the development of cardiovascular disease and non-alcoholic fatty liver disease. Correcting the defects in lipid metabolism may attenuate obesity and dyslipidaemia, and reduce cardiovascular
Fertility and sterility, 81(6), 1578-1584 (2004-06-15)
To determine the efficacy of combined l-carnitine and l-acetyl-carnitine therapy in infertile males with oligo-astheno-teratozoospermia. Placebo-controlled double-blind randomized trial. University tertiary referral center. Sixty infertile patients (aged 20-40 years) with the following baseline sperm selection criteria: concentration, 10 to 40
L-carnitine ameliorates the liver inflammatory response by regulating carnitine palmitoyltransferase I-dependent PPAR? signaling
Molecular Medicine Reports, 13(2) (2015)
Development of a high-throughput method for real-time assessment of cellular metabolism in intact long skeletal muscle fibre bundles
The Journal of Physiology, 594(24), 7197-7213 (2016)
Multicenter trial of L-carnitine in maintenance hemodialysis patients. II. Clinical and biochemical effects.
Kidney International, 38(5), 912-918 (1990)