Merck
90910
Supelco
ベタイン 塩酸塩
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
(カルボキシメチル)トリメチルアンモニウム 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N+CH2COOH · Cl-
CAS番号:
分子量:
153.61
Beilstein:
3916181
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
mp
241-242 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
InChI Key
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
生物化学的/生理学的作用
コリンの酸化的代謝の最終生成物です。ベタインは、特にメチオニン生合成の副経路において、一般的なメチル基供与体です。メチオニン生合成の主要経路での異常である、ホモシスチン尿症の治療に用いられます
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
90910-BULK:
90910-50MG:
90910-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2