Merck
PHR2356
Supelco
ベタイン 塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(カルボキシメチル)トリメチルアンモニウム 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N+CH2COOH · Cl-
CAS番号:
分子量:
153.61
Beilstein:
3916181
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1065709
APIファミリー
betaine
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 300 mg
mp
241-242 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
InChI Key
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
コリンの酸化的代謝の最終生成物です。ベタインは、特にメチオニン生合成の副経路において、一般的なメチル基供与体です。メチオニン生合成の主要経路での異常である、ホモシスチン尿症の治療に用いられます
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5296 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2356-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)