Merck
89869
Supelco
2,6-ジアミノピリジン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7N3
CAS番号:
分子量:
109.13
Beilstein:
108513
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
285 °C (lit.)
mp
117-122 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1cccc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
InChI Key
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
311.0 °F - closed cup
引火点(℃)
155 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
89869-BULK:
89869-100MG:
89869-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)