90088
Elemental Impurities according to ICH Q3D parenteral, cutaneous and transcutaneous, Standard 6
certified reference material, TraceCERT®, in 10% HCl, applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20 (only for parenteral), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
Au, 300 mg/L
Ir, 10 mg/L
Os, 10 mg/L
Pd, 10 mg/L
Pt, 10 mg/L
Rh, 10 mg/L
Ru, 10 mg/L
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
in 10% HCl
テクニック
ICP: suitable
フォーマット
multi-component solution
関連するカテゴリー
詳細
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90088-BULK:
90088-100ML-PW:
90088-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.