安全性情報
19041
Supelco
ICH Q3D oral, Standard 1に基づく元素不純物
TraceCERT®, (in 12% nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
別名:
ICH Q3D 経口に準拠した TraceCERT 元素不純物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
Ag, 150 mg/L
As, 15 mg/L
Cd, 5 mg/L
Co, 50 mg/L
Hg, 30 mg/L
Ni, 200 mg/L
Pb, 5 mg/L
Se, 150 mg/L
Tl, 8 mg/L
V, 100 mg/L
濃度
(in 12% nitric acid)
テクニック
ICP: suitable
フォーマット
multi-component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造および認定されています。このCRMはSI単位kgに準拠しており、NISTなどのNMIが供給する一次物質を基準として測定されます。
不確実性と有効期限を含む認証された内容が証明書に記載されます。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
  • 経口酸化マグネシウムと ICH-Q3D の適合性: 経口酸化マグネシウム製剤と元素不純物に関する ICH-Q3D ガイドラインの適合性を評価する研究により、世界基準への準拠が保証され、薬剤の安全性と有効性が向上します(Satoh et al., 2021)。
調製ノート
このCRMの調製には、最高純度の材料のみが使用されました。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19041-BULK:
19041-100ML:4548173916538
19041-100ML-BULK:
19041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.