安全性情報
67349
Supelco
ICPの希土類元素混合物
TraceCERT®, 16 elements, 50 mg/L in nitric acid
別名:
ICP 希土類元素校正標準
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
50 mg/L in nitric acid
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造および認定されています。このCRMはSI単位kgに準拠しており、NISTなどのNMIが供給する一次物質を基準として測定されます。
不確実性と有効期限を含む認証された内容が証明書に記載されます。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
希土類元素は、ランタンからルテチウムに拡張する元素のグループであり、同様の物理的および化学的特性を示します。岩石や鉱物に含まれています。
アナリシスノート
それぞれ50 mg/L:2%硝酸中のSc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、YbおよびLu
その他情報
弊社のTraceCERTシリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストにつきましては、弊社の無機物TraceCERTウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
67349-VAR:
67349-BULK:
67349-100ML-BULK:
67349-100ML:4548173923246
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Interferences of oxide, hydroxide and chloride analyte species in the determination of rare earth elements in geological samples by inductively coupled plasma-mass spectrometry
Dulski P
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 350(4), 194-203 (1994)