安全性情報
49596
Supelco
ICP用多成分スタンダード溶液3
TraceCERT®, in 5% nitric acid
別名:
ICP multielement standard solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
品質
in 5% nitric acid
組成
Ca, 2000 mg/L
K, 200 mg/L
Mg, 400 mg/L
Na, 1000 mg/L
濃度
in 5% HNO3
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
  • Multi-elemental Analysis of Cerebrospinal Fluid: This study utilized Multielement Standard Solution 3 for ICP to perform direct multi-elemental analysis of cerebrospinal fluid, demonstrating its efficacy in medical diagnostics and bioanalysis (Li et al., 2023).
  • Lanthanoid Analysis in Seawater: Employing Multielement Standard Solution 3 for ICP, this method enhanced the analysis of lanthanoids in seawater, highlighting its importance in marine chemistry and environmental monitoring (Soto-Jiménez et al., 2022).
  • Standards Preparation for Particulate Matter Analysis: This application involved preparing ashless cellulose paper standards with Multielement Standard Solution 3 for ICP to determine multi-element concentrations in airborne fine particulate matter, underlining its application in air quality monitoring and public health (Qiao et al., 2021).
調製ノート
調製には最高純度の材料シリーズなど)のみを使用しています。
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49596-100ML-BULK:
49596-BULK:
49596-100ML:4548173957036
49596-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)