Merck
1.09487
Supelco
ICP multi-element standard solution XVI
(21 elements in diluted nitric acid) 100 mg/l: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Sr, Tl, Ti, V, Zn Certipur®
別名:
Nota 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
製品種目
Certipur®
テクニック
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
密度
1.031 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
As (arsenic): 100 mg/l
Be (beryllium): 100 mg/l
Ca (calcium): 100 mg/l
Cd (cadmium): 100 mg/l
Co (cobalt): 100 mg/l
Cr (chromium): 100 mg/l
Cu (Copper): 100 mg/l
Fe (iron): 100 mg/l
Li (Lithium): 100 mg/l
Mg (Magnesium): 100 mg/l
Mn (Manganese): 100 mg/l
Mo (Molydenium): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Sb (Antimony): 100 mg/l
Se (Selenium): 100 mg/l
Sr (Strontium): 100 mg/l
Ti (Titanium): 100 mg/l
Tl (Thallium): 100 mg/l
V (Vanadium): 100 mg/l
Zn (Zinc): 100 mg/l
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物