グレード
reference material
品質水準
製品種目
Certipur®
テクニック
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
密度
1.032 g/cm3
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Al (Aluminium): 500 mg/l
As (arsenic): 100 mg/l
Be (beryllium): 100 mg/l
Cd (cadmium): 25.0 mg/l
Co (cobalt): 100 mg/l
Cr (chromium): 100 mg/l
Cu (Copper): 100 mg/l
Fe (iron): 100 mg/l
Hg (Mercury): 5.0 mg/l
Mn (Manganese): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Se (Selenium): 25.0 mg/l
V (Vanadium): 250 mg/l
Zn (Zinc): 100 mg/l
As (arsenic): 100 mg/l
Be (beryllium): 100 mg/l
Cd (cadmium): 25.0 mg/l
Co (cobalt): 100 mg/l
Cr (chromium): 100 mg/l
Cu (Copper): 100 mg/l
Fe (iron): 100 mg/l
Hg (Mercury): 5.0 mg/l
Mn (Manganese): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Se (Selenium): 25.0 mg/l
V (Vanadium): 250 mg/l
Zn (Zinc): 100 mg/l
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物