Merck
1.09411
Supelco
ICP Multi element standard solution XXIV
tuning solution 700 ES Certipur®
別名:
ICP-MS Multi-Element Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
製品種目
Certipur®
テクニック
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
密度
1.005 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
As (arsenic): 50 mg/l
Cd (cadmium): 50 mg/l
Co (cobalt): 50 mg/l
Mo (Molydenium): 50 mg/l
Ni (Nickel): 50 mg/l
Sr (Strontium): 50 mg/l
K (potassium): 500 mg/l
Al (Aluminium): 50 mg/l
Ba (barium): 50 mg/l
Cu (Copper): 50 mg/l
Zn (Zinc): 50 mg/l
Cr (chromium): 50 mg/l
Pb (lead): 50 mg/l
Se (Selenium): 50 mg/l
Mn (Manganese): 50 mg/l
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物