安全性情報
43843
Supelco
ICP用他成分混合標準液6
TraceCERT®, 23 elements, 100 mg/L each in nitric acid and hydrofluoric acid
別名:
ICP 多元素校正溶液 6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
  • 環境サンプルの微量金属分析: ICP-MS による海水と魚の耳石の分析に多元素標準溶液 6 を利用することで、環境モニタリングと保全活動に不可欠な微量金属の検出と定量化が向上します(Zereen et al., 2014)。
アナリシスノート
5%の硝酸および0.1%以下のフッ化水素酸中、それぞれ100 mg/LのAl、Sb、Ba、Pb、B、Ca、Cd、Cr、Co、Fe、K、Cu、Li、Mg、Mn、Mo、Na、Ni、P、Si、Ti、VおよびZn
その他情報
ICP およびAASの技術的情報および証明書例に関するCRMの弊社TRACECERT範囲の完全な全製品一覧表については、弊社無機TRACECERTウェブサイトにアクセスしてください
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
43843-100ML:4548173335520
43843-100ML-BULK:
43843-VAR:
43843-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)