安全性情報
39082
Supelco
鉛スタンダード、ICP用
TraceCERT®, 10 g/L Pb in nitric acid (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
10 g/L Pb in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Information about trace impurities are stated on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
調製ノート
10 g/L Pb in 5% nitric acid, prepared with high purity Pb(NO3)2 , HNO3 and water
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
39082-100ML-BULK:
39082-VAR:
39082-BULK:
39082-100ML:4548173307848
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)