安全性情報
73108
Supelco
ICH Q3D oral準拠元素不純物、標準2
TraceCERT®, (in 10% hydrochloric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
別名:
ICH Q3D 元素不純物分析
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
Au, 100 mg/L
Ir, 100 mg/L
Os, 100 mg/L
Pd, 100 mg/L
Pt, 100 mg/L
Rh, 100 mg/L
Ru, 100 mg/L
濃度
(in 10% hydrochloric acid)
テクニック
ICP: suitable
フォーマット
multi-component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造および認定されています。このCRMはSI単位kgに準拠しており、NISTなどのNMIが供給する一次物質を基準として測定されます。
不確実性と有効期限を含む認証された内容が証明書に記載されます。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
調製ノート
CMRの作成のため、最高純度の材料のみを使用しています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
73108-100ML-BULK:
73108-BULK:
73108-100ML:4548173958682
73108-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.