Merck
92266
Supelco
p-フェニレンジアミン
analytical standard
別名:
1,4-ジアミノベンゼン, 1,4-フェニレンジアミン, 1,4-ベンゼンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(NH2)2
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
742029
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
1.08 mmHg ( 100 °C)
詳細
anti-fade reagent
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
267 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
InChI Key
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92266-100MG:
92266-VAR:
92266-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)