Merck
97583
Supelco
N-(2-ヒドロキシエチル)エチレンジアミン
analytical standard
別名:
2-(2-アミノエチルアミノ)エタノール, N-(2-アミノエチル)エタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2NHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
104.15
Beilstein:
506012
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.6 (vs air)
アッセイ
≥98.0% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCCNCCO
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI Key
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
291.2 °F
引火点(℃)
144 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
97583-BULK:
97583-100MG:
97583-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)