BP1257
Rivastigmine hydrogen tartrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
Rivastigmine tartrate, ENA-713, Ethylmethyl-carbamic acid 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, N-Ethyl-N-methyl-carbamic acid 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester tartrate, S-Rivastigmine tartrate
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
rivastigmine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N([C@@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C.O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m00/s1
InChI Key
GWHQHAUAXRMMOT-RWALOXMOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also used in monographs such as:
生物化学的/生理学的作用
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
BP1257:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)