Merck
CRM30932
Supelco
ニテンピラム
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15ClN4O2
CAS番号:
分子量:
270.72
Beilstein:
8489488
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(NC)=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15ClN4O2/c1-3-15(11(13-2)8-16(17)18)7-9-4-5-10(12)14-6-9/h4-6,8,13H,3,7H2,1-2H3/b11-8+
InChI Key
CFRPSFYHXJZSBI-DHZHZOJOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>158.0 °F
引火点(℃)
> 70.00 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
CRM30932-50MG:
CRM30932-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)