Merck
G004667
HPLCによる2-ブロモ-3-メチル酪酸エナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate; [B] methanol; (15:85, A:B)
(alternate mobile phase of 0.1% ammonium acetate in methanol gives 3.5 and 4.3 min retention)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    2-Bromo-3-methylbutyric acid, 97%
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)