Merck
13024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
キラル認識 HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Astec®CHIROBIOTIC®RキラルHPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
詳細
HPLC column
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
ristocetin A glycopeptide phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
動作pH範囲
3.5-6.8
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CHIROBIOTIC® Rは、高純度シリカ粒子に共有結合したリストセチンA糖ペプチドを基礎とし、アニオン性化合物のエナンチオマーに対して特に適用性があります。CHIROBIOTIC® Rにおける選択性は有機修飾剤に強く関係し、大きなマージンによるアルコールタイプの移動相が好まれます。
  • 結合相:リストセチンA
  • 操作pH範囲:3.5~6.8
  • 粒径:5、10または16 μm
  • 孔径:100 Å
CHIROBIOTIC FAQ
CHIROBIOTIC参考文献一覧
キラル製品文献
アプリケーション
  • 乳酸のアイソマーの感度測定:Henry H らの研究では、Astec® CHIROBIOTIC® R キラル HPLC カラムが極めて重要な役割を果たしました。この研究では、高性能液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法を使用して尿中の D-乳酸と L-乳酸の感度測定が容易になりました。この方法は臨床診断用途に極めて重要であり、他の方法では区別が難しい類似化合物を分離するカラム′の能力を示しています(Henry H et al., 2012)。
  • シクロペンタンカルボン酸およびシクロヘキサンカルボン酸のエナンチオ分離:このカラムは、Berkecz R らによって、2-アミノモノ-およびジヒドロキシシクロペンタンカルボン酸、2-アミノジヒドロキシシクロヘキサンカルボン酸の複合体の高速液体クロマトグラフィーによるエナンチオ分離にも使用されました。この応用例は、生化学研究や医薬品開発に不可欠な、類似したキラル酸の分離におけるカラム′の汎用性と有効性を示しています(Berkecz R et al., 2009)。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけてください。
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzyme-catalyzed synthesis of (R)- and (S)-3-hydroxy-3-(10-alkyl-10H-phenothiazin-3-yl)propanoic acids
Brem, Jurgen, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21 (3), 365-373 (2010)
P Dehouck et al.
Journal of chromatography. A, 1010(1), 63-74 (2003-09-25)
Erythromycin is a mixture of macrolide antibiotics produced by Saccharopolyspora erythreas during fermentation. A new method for the analysis of erythromycin by liquid chromatography has previously been developed. It makes use of an Astec C18 polymeric column. After validation in
H Henry et al.
Biomedical chromatography : BMC, 26(4), 425-428 (2011-08-16)
D-lactic acid in urine originates mainly from bacterial production in the intestinal tract. Increased D-lactate excretion as observed in patients affected by short bowel syndrome or necrotizing enterocolitis reflects D-lactic overproduction. Therefore, there is a need for a reliable and
B DeCruze et al.
Clinical oncology (Royal College of Radiologists (Great Britain)), 11(4), 252-254 (1999-09-04)
Poor prognosis (poorly differentiated and/or deep myometrial invasion) Stage I endometrial cancer can have a relapse rate as high as 50%. Traditionally, most clinical oncologists treat these patients with external beam radiotherapy after surgery but there is no evidence to
Diane E Halliwell et al.
Scientific data, 4, 170084-170084 (2017-07-12)
Using a scanning near-field optical microscope coupled to an infrared free electron laser (SNOM-IR-FEL) in low-resolution transmission mode, we collected chemical data from whole cervical cells obtained from 5 pre-menopausal, non-pregnant women of reproductive age, and cytologically classified as normal
プロトコル
Rapid, simple, reproducible chiral separation and quantification of L- and D-lactic acid enantiomers using Supelco’s Astec CHIROBIOTIC® R chiral column and tandem MS.
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC表示を増やす