Merck
G004696
HPLCによるAQC-アンフェタミンエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)